Drukuj
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chlorobenzyl cyanide
OR5364-1KG OR5364-500G
APOSOR5364-1KGEA 182 PLN
APOSOR5364-1KG APOSOR5364-500G
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 265…267 °C
Temp. topnienia: 25…31 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001918
Numer CAS: 140-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-418-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 II