Drukuj
3,5-Dichloropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5363-100G OR5363-25G
APOSOR5363-100GEA 240 PLN
APOSOR5363-100G APOSOR5363-25G
3,5-Dichloropirydyna 98%
3,5-Dichloropirydyna
Formuła: C₅H₃Cl₂N
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006376
Numer CAS: 2457-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-537-9