Drukuj
m-Toluidyna 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Aminotoluen, 3-Metyloanilina, 3-Toluidyna
OR5362-250G OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA 435 PLN
APOSOR5362-250G APOSOR5362-1KG
m-Toluidyna 99%
m-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 203…204 °C
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0.999 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007808
Numer CAS: 108-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-583-1
Jednostka: 1708
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,09614