Drukuj
Kwas 4-(metoksykarbonylo)fenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 537 PLN
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
Kwas 4-(metoksykarbonylo)fenyloboronowy 98%
Kwas 4-(metoksykarbonylo)fenyloboronowy
Formuła: C₈H₉BO₄
Temp. topnienia: 197…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632203
Numer CAS: 99768-12-4