Drukuj
Kwas 3-hydroksybenzoesowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5349-100G OR5349-500G OR5349-1KG
APOSOR5349-100GEA 58.6 PLN
APOSOR5349-100G APOSOR5349-500G APOSOR5349-1KG
Kwas 3-hydroksybenzoesowy 99%
Kwas 3-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. topnienia: 200…203 °C
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002506
Numer CAS: 99-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-726-5