Drukuj
3,5-Lutydyna 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dimethylpyridine
OR5347-1KG OR5347-250G OR5347-5KG
APOSOR5347-1KGEA 656 PLN
APOSOR5347-1KG APOSOR5347-250G APOSOR5347-5KG
3,5-Lutydyna 99%
3,5-Lutydyna
Formuła: C₇H₉N
Temp. Wrzenia: 169…170 °C
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006404
Numer CAS: 591-22-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-708-6
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III