Drukuj
3,5-Dihydroksybenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5346-1G OR5346-25G OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA 1100 PLN
APOSOR5346-1G APOSOR5346-25G APOSOR5346-5G
3,5-Dihydroksybenzonitryl 98%
3,5-Dihydroksybenzonitryl
Formuła: C₇H₅NO₂
MW: 135.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. topnienia: 185…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016453
Numer CAS: 19179-36-3