Drukuj
3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5345-1G OR5345-5G OR5345-25G
APOSOR5345-1GEA 110 PLN
APOSOR5345-1G APOSOR5345-5G APOSOR5345-25G
3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄Br₂O
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236033
Numer CAS: 74003-55-7