Drukuj
Kwas o-anyżowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methoxybenzoic acid
OR5344-10KG OR5344-1KG OR5344-5KG
APOSOR5344-10KGEA 3770 PLN
APOSOR5344-10KG APOSOR5344-1KG APOSOR5344-5KG
Kwas o-anyżowy 98%
Kwas o-anyżowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 200 °C
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002431
Numer CAS: 579-75-9