Drukuj
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Pentylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Amylbenzenesulphonyl chloride, 4-Amylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5342-1G OR5342-25G OR5342-5G
APOSOR5342-1GEA 110 PLN
APOSOR5342-1G APOSOR5342-25G APOSOR5342-5G
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₁H₁₅ClO₂S
MW: 246.76 g/mol
Temp. topnienia: 39…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173759
Numer CAS: 73948-18-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II