Drukuj
2-Jodobutan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5340-100G OR5340-500G
APOSOR5340-100GEA 290 PLN
APOSOR5340-100G APOSOR5340-500G
2-Jodobutan 98%
2-Jodobutan
Formuła: C₄H₉I
Temp. Wrzenia: 119…120 °C
Temp. topnienia: –104 °C
Gęstość: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001072
Numer CAS: 513-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-163-1
Jednostka: 2390
ADR: 3,II