Drukuj
Chlorek 2-etoksybenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5338-100G OR5338-25G
APOSOR5338-100GEA 400 PLN
APOSOR5338-100G APOSOR5338-25G
Chlorek 2-etoksybenzoilu 98%
Chlorek 2-etoksybenzoilu
Formuła: C₉H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 114…118 °C/5mmHg
Gęstość: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016348
Numer CAS: 42926-52-3
Numer WE (dawny EINECS): 256-003-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II