Drukuj
2-Chlorotoluen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Chlorotoluen
OR5337-1KG OR5337-250G OR5337-5KG
APOSOR5337-1KGEA 182 PLN
APOSOR5337-1KG APOSOR5337-250G APOSOR5337-5KG
2-Chlorotoluen 99%
2-Chlorotoluen
Formuła: C₇H₇Cl
Temp. Wrzenia: 157…159 °C
Temp. topnienia: –36 °C
Gęstość: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000562
Numer CAS: 95-49-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-424-3
Jednostka: 2238
ADR: 3,III