Chlorek 2-chlorobenzoilu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR5336-100G
OR5336-25G
APOSOR5336-100GEA
182
PLN
APOSOR5336-100G
APOSOR5336-25G
Chlorek 2-chlorobenzoilu 97%
Chlorek 2-chlorobenzoilu
Formuła:
C₇H₄Cl₂O Temp. Wrzenia: 237…239 °C Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 1,38 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000660 Numer CAS: 609-65-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-194-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |