Drukuj
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloroindoline
OR5335-1G OR5335-25G OR5335-5G
APOSOR5335-1GEA 400 PLN
APOSOR5335-1G APOSOR5335-25G APOSOR5335-5G
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formuła: C₈H₈ClN
Temp. Wrzenia: 93…98 °C/0,4mmHg
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01941330
Numer CAS: 25658-80-4