Drukuj
Kwas 2,6-dichlorofenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,6-Dichlorophenyl)metaboric acid, 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,6-dichlorophenyl)borane, (2,6-Dichlorophenyl)boronic acid
OR5330-5G OR5330-1G OR5330-10G
APOSOR5330-5GEA 110 PLN
APOSOR5330-5G APOSOR5330-1G APOSOR5330-10G
Kwas 2,6-dichlorofenyloboronowy 98%
Kwas 2,6-dichlorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₅BCl₂O₂
Temp. topnienia: 151…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064869
Numer CAS: 73852-17-2