Drukuj
Kwas 3-bromobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5328-100G OR5328-25G
APOSOR5328-100GEA 566 PLN
APOSOR5328-100G APOSOR5328-25G
Kwas 3-bromobenzoesowy 98%
Kwas 3-bromobenzoesowy
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. topnienia: 155…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002487
Numer CAS: 585-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-562-3