Drukuj
1-Dekanotiol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: n-Decanethiol, 1-Mercaptodecane, n-Decyl mercaptan
OR5323-100ML OR5323-2.5L OR5323-500ML
APOSOR5323-100MLEA 174 PLN
APOSOR5323-100ML APOSOR5323-2.5L APOSOR5323-500ML
1-Dekanotiol 96%
1-Dekanotiol
Formuła: C₁₀H₂₂S
Temp. Wrzenia: 114 °C/13mmHg
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 0,843 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004884
Numer CAS: 143-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-584-2