Drukuj
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Dostawca: Apollo Scientific
OR5322-25G OR5322-5G OR5322-1G OR5322-10G
APOSOR5322-25GEA 0 PLN
APOSOR5322-25G APOSOR5322-5G APOSOR5322-1G APOSOR5322-10G
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Formuła: C₈H₁₃NS
MW: 155.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 174…175 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051643
Numer CAS: 15679-11-5