Drukuj
tiocyjanian potasu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium rhodanide
OR5319-2.5KG OR5319-500G
APOSOR5319-2.5KGEA 1170 PLN
APOSOR5319-2.5KG APOSOR5319-500G
tiocyjanian potasu 98%
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500 °C
Temp. topnienia: 172…175 °C
Gęstość: 1.89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866