Drukuj
kwas sebacynowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR53173-250G OR53173-100G OR53173-500G
APOSOR53173-250GEA 277 PLN
APOSOR53173-250G APOSOR53173-100G APOSOR53173-500G
kwas sebacynowy
kwas sebacynowy
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
Temp. Wrzenia: 295 °C/100mmHg
Temp. topnienia: 131…134 °C
Gęstość: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004440
Numer CAS: 111-20-6