Drukuj
Octan fenylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5316-100G OR5316-250G OR5316-1KG
APOSOR5316-100GEA 110 PLN
APOSOR5316-100G APOSOR5316-250G APOSOR5316-1KG
Octan fenylu 97%
Octan fenylu
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 196 °C
Gęstość: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008699
Numer CAS: 122-79-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-575-0