Drukuj
Chlorek 2-toluilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methylbenzoyl chloride, o-Methylbenzoyl chloride, o-Toluoyl chloride, 2-Methylbenzene-1-carbonyl chloride
OR5314-100G OR5314-500G
APOSOR5314-100GEA 328 PLN
APOSOR5314-100G APOSOR5314-500G
Chlorek 2-toluilowy 98%
Chlorek 2-toluilowy
Formuła: C₈H₇ClO
Temp. Wrzenia: 88…90 °C/12mmHg
Gęstość: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000668
Numer CAS: 933-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-273-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II