Drukuj
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-Thr(Trt)-OH, (2S,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(trityloxy)butanoic acid
OR53138-1G OR53138-25G OR53138-5G
APOSOR53138-1GEA 656 PLN
APOSOR53138-1G APOSOR53138-25G APOSOR53138-5G
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fmoc-O-trityl-L-threonine
Formuła: C₃₈H₃₃NO₅
MW: 583.684 g/mol
Temp. topnienia: 70…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00237034
Numer CAS: 133180-01-5