Drukuj
1,6-Dibromopyrene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR53108-25G OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA 656 PLN
APOSOR53108-25G APOSOR53108-5G
1,6-Dibromopyrene 98%
1,6-Dibromopyrene
Formuła: C₁₆H₈Br₂
MW: 360.05 g/mol
Temp. topnienia: 230 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09263746
Numer CAS: 27973-29-1