Drukuj
1,7-Heptanodiol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR53104-25G OR53104-5G OR53104-100G
APOSOR53104-25GEA 720 PLN
APOSOR53104-25G APOSOR53104-5G APOSOR53104-100G
1,7-Heptanodiol 98%
1,7-Heptanodiol
Formuła: C₇H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 259 °C
Temp. topnienia: 17…19 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002987
Numer CAS: 629-30-1