Drukuj
Heksyloamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5310-1L OR5310-250ML
APOSOR5310-1LEA 1420 PLN
APOSOR5310-1L APOSOR5310-250ML
Heksyloamina
Heksyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 129…131 °C
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 0,773 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008240
Numer CAS: 111-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-851-8
Jednostka: 2734
ADR: 8+3,I