Drukuj
3-Hydroxybenzhydrazide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
OR53082-1G OR53082-25G OR53082-5G
APOSOR53082-1GEA 110 PLN
APOSOR53082-1G APOSOR53082-25G APOSOR53082-5G
3-Hydroxybenzhydrazide
3-Hydroxybenzhydrazide
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 157…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014759
Numer CAS: 5818-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-389-1