Drukuj
4-Amino-N,N-dimetyloanilina 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimetylobenzeno-p-diamina, N,N-Dimetylobenzeno-1,4-diamina
OR5307-250G OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA 1630 PLN
APOSOR5307-250G APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-dimetyloanilina 96%
4-Amino-N,N-dimetyloanilina
Redox indicator.
Formuła: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 262 °C
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007860
Numer CAS: 99-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-807-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,33280