Drukuj
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 35% in aqueous solution
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyruvicaldehyde, Pyruvic aldehyde
OR53061-100G OR53061-1KG OR53061-500G
APOSOR53061-100GEA 182 PLN
APOSOR53061-100G APOSOR53061-1KG APOSOR53061-500G
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 35% in aqueous solution
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Formuła: C₃H₄O₂
MW: 72.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006960
Numer CAS: 78-98-8