Drukuj
Benzenosulfonian metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5306-100G OR5306-1KG OR5306-500G
APOSOR5306-100GEA 131 PLN
APOSOR5306-100G APOSOR5306-1KG APOSOR5306-500G
Benzenosulfonian metylu 98%
Benzenosulfonian metylu
Formuła: C₇H₈O₃S
Temp. Wrzenia: 147…150 °C/13mmHg
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,269 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014737
Numer CAS: 80-18-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-256-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III