Drukuj
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-2-(p-tolyl)acetic acid, H-DL-4-Me-Gly-OH
OR53059-1G OR53059-5G
APOSOR53059-1GEA 363 PLN
APOSOR53059-1G APOSOR53059-5G
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00665357
Numer CAS: 13227-01-5