Drukuj
3-Hydroksybenzoesan metylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 1450 PLN
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
3-Hydroksybenzoesan metylu 99%
3-Hydroksybenzoesan metylu
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 280…281 °C/708mmHg
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002295
Numer CAS: 19438-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 243-071-5