Drukuj
5-Bromo-8-quinolinol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromoquinolin-8-ol
OR53034-10G OR53034-25G OR53034-5G
APOSOR53034-10GEA 1010 PLN
APOSOR53034-10G APOSOR53034-25G APOSOR53034-5G
5-Bromo-8-quinolinol 95%
5-Bromo-8-quinolinol
Formuła: C₉H₆BrNO
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00457011
Numer CAS: 1198-14-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-829-2