Drukuj
1-Jodopentan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR53033-100G OR53033-500G
APOSOR53033-100GEA 598 PLN
APOSOR53033-100G APOSOR53033-500G
1-Jodopentan 98%
1-Jodopentan
Formuła: C₅H₁₁I
Temp. Wrzenia: 154…156 °C
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 1,515 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001100
Numer CAS: 628-17-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-030-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III