Drukuj
8-Aminochinolina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5298-100G OR5298-25G OR5298-5G
APOSOR5298-100GEA 911 PLN
APOSOR5298-100G APOSOR5298-25G APOSOR5298-5G
8-Aminochinolina 98%
8-Aminochinolina
Formuła: C₉H₈N₂
Temp. Wrzenia: 174 °C/26mmHg
Temp. topnienia: 66…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006809
Numer CAS: 578-66-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-427-9