Drukuj
Chlorek kwasu dichlorooctowego 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5297-100G OR5297-500G
APOSOR5297-100GEA 124 PLN
APOSOR5297-100G APOSOR5297-500G
Chlorek kwasu dichlorooctowego 97%
Chlorek kwasu dichlorooctowego
Formuła: C₂HCl₃O
MW: 147.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 107…108 °C
Gęstość: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000840
Numer CAS: 79-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-199-9
Jednostka: 1765
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,03078