1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Dostawca: Apollo Scientific
OR52956-25G
OR52956-50G
OR52956-5G
APOSOR52956-25GEA
2220
PLN
APOSOR52956-25G
APOSOR52956-50G
APOSOR52956-5G
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Formuła:
C₆H₁₂ClN Temp. Wrzenia: 129…130 °C Gęstość: 1,01 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00800562 Numer CAS: 26189-59-3 Jednostka: 2734 ADR: 8+3,II |