Drukuj
Kwas cyklopropanokarboksylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5295-1KG OR5295-250G OR5295-50G
APOSOR5295-1KGEA 714 PLN
APOSOR5295-1KG APOSOR5295-250G APOSOR5295-50G
Kwas cyklopropanokarboksylowy 98%
Kwas cyklopropanokarboksylowy
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 182…184 °C/760mmHg
Temp. topnienia: 14…19 °C
Gęstość: 1.081 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001287
Numer CAS: 1759-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-162-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II