Drukuj
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
OR52938-100G OR52938-25G OR52938-5G
APOSOR52938-100GEA 1770 PLN
APOSOR52938-100G APOSOR52938-25G APOSOR52938-5G
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
2-Acetoxyisobutyroyl bromide
Formuła: C₆H₉BrO₃
MW: 209.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040923
Numer CAS: 40635-67-4