Drukuj
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-cyanoaniline
OR5293-25G OR5293-5G
APOSOR5293-25GEA 232 PLN
APOSOR5293-25G APOSOR5293-5G
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formuła: C₇H₅ClN₂
Temp. topnienia: 116…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035926
Numer CAS: 20925-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 244-114-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III