Drukuj
5-Nitrosalicylan metylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
OR52922-100G OR52922-25G
APOSOR52922-100GEA 1360 PLN
APOSOR52922-100G APOSOR52922-25G
5-Nitrosalicylan metylu 95%
5-Nitrosalicylan metylu
Formuła: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024695
Numer CAS: 17302-46-4