Drukuj
7,8-Dichloroisoquinoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5292-1G OR5292-250MG OR5292-5G
APOSOR5292-1GEA 696 PLN
APOSOR5292-1G APOSOR5292-250MG APOSOR5292-5G
7,8-Dichloroisoquinoline 98%
7,8-Dichloroisoquinoline
Formuła: C₉H₅Cl₂N
Temp. topnienia: 89…92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09258638
Numer CAS: 61563-36-8