Drukuj
Methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR52912-100G OR52912-25G
APOSOR52912-100GEA 2570 PLN
APOSOR52912-100G APOSOR52912-25G
Methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formuła: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.4890 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144770
Numer CAS: 251085-87-7