Drukuj
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, Hhpp, 2,3,4,6,7,8-Hexahydro-1H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, TBD
OR52892-100G OR52892-25G OR52892-5G
APOSOR52892-100GEA 2490 PLN
APOSOR52892-100G APOSOR52892-25G APOSOR52892-5G
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Formuła: C₇H₁₃N₃
Temp. topnienia: 125…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043003
Numer CAS: 5807-14-7
Jednostka: 3263
ADR: 8,III