Drukuj
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-bromo-5-nitrobenzoate
OR5288-1G OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA 110 PLN
APOSOR5288-1G APOSOR5288-5G
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₆BrNO₄
Temp. topnienia: 71…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258759
Numer CAS: 6307-87-5