Drukuj
Benzeno-1,3-disulfonian disodu 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5283-100G OR5283-25G OR5283-500G
APOSOR5283-100GEA 145 PLN
APOSOR5283-100G APOSOR5283-25G APOSOR5283-500G
Benzeno-1,3-disulfonian disodu 94%
Benzeno-1,3-disulfonian disodu
Formuła: C₆H₄Na₂O₆S₂
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007492
Numer CAS: 831-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-606-4