Drukuj
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-2-deoxy-D-glucopyranose Hydrochloride, D-Glucosamine hydrochloride, (2R,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
OR5282-1KG OR5282-250G OR5282-5KG
APOSOR5282-1KGEA 261 PLN
APOSOR5282-1KG APOSOR5282-250G APOSOR5282-5KG
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO₅
MW: 215.63 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 192 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135831
Numer CAS: 66-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-638-1