Drukuj
(±)-α-Bromo-γ-butyrolakton 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 349 PLN
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolakton 95+%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolakton
Formuła: C₄H₅BrO₂
Temp. Wrzenia: 138 °C/6mmHg
Gęstość: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005387
Numer CAS: 5061-21-2