Drukuj
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR52788-10G OR52788-5G
APOSOR52788-10GEA 1450 PLN
APOSOR52788-10G APOSOR52788-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.1354 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797571
Numer CAS: 76045-71-1